Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (13)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Skakinkubatorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/85/18989785.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (444-0272)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Skakinkubator, mikroprocessorstyrd, för 4 st plattor eller 2 st mikrorörställ. Med brett, justerbart hastighetsområde för att passa olika applikatione...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Shaking incubators with a small footprint. These compact units feature a stackable design and expanded temperature range which makes the ILS 4 and ILS...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Avsedd för många olika applikationer, som cellodling, löslighetsstudier, bakteriesuspensioner och generell blandning. Skakbord med hög kapacitet, bela...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   VWR incubating/refrigerating 5000I / 5000IR orbital shakers are designed for a variety of shaking and incubating applications, such as cell culture, s...
Artikel nummer : (444-0762)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The incubating rocking platform shaker combines smooth rocking motion and incubation in one compact bench top unit. The spill resistant design channel...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0765)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The incubating three-dimensional rotator waver combines vertical and horizontal wave motion with incubation in one compact bench top unit. The spill r...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-0274)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mikroprocessorstyrd skakinkubator som passar för många applikationer som bakteriesuspensioner, hybridisering, färgning och avfärgning av geler, metabo...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Beskrivning:   Lättanvänd skakinkubator för obevakad drift i temperaturkontrollerad miljö. Stor LED-display för hastighets- och tidsinställningar samt inbyggd PID-ko...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 40
  1  2  3  4  5  Nästa