VWR®, Skakinkubator, för plattor
Leverantör: VWR
444-0273EA 23800 SEK
VWRU97043-608 444-0273 444-0272 VWRU12620-932 444-7082
VWR®, Skakinkubator, för plattor
Skakapparater Skakinkubatorer
Incubating microplate shaker with microprocessor control which holds up to four microplates or two microtube racks. The speed can be adjusted across a wide range to suit the application; a low speed ensures that the well contents are not ejected, more vigorous agitation provides effective aeration across the small surface area of each of the wells. Ideal for use in immunoassays, hybridisations, biotechnology, microbiology and pharmacology applications.
  • Visning av hastighet, temperatur och tid på tre separata LED-displayer
  • Inbyggd timer, 1 sek till 160 tim, visar drifttid eller räknar ned, automatisk avstängning och ljudsignal vid slutfört program
  • Mikroprocessorstyrd PID-kontrollenhet håller exakt temperatur från RT +5 till 65 °C, inställning i 1 °C steg
  • Temperaturkalibreringsläge för användarkalibrering av enheten med hjälp av extern temperaturgivare
  • PC-lock, proverna kan observeras genom locket och innertemperaturen kan bibehållas
Beställningsinformation: Med plats för upp till 2 st mikrorörställ (extra tillbehör). Varje ställ med plats för 70 st 1,5/2,0 ml mikrorör.