VWR®, Skakinkubator, roterande rörelse
Leverantör: VWR
444-0275EA 27800 SEK
444-0275 444-0274 444-7083
VWR®, Skakinkubator, roterande rörelse
Skakapparater Skakinkubatorer
Incubating mini shaker with microprocessor control which is ideal for bacterial suspensions, hybridisations, staining and de-staining, metabolism studies and cell culturing. Variable speed control provides consistent, uniform shaking action. The speed is adjustable in 10 min⁻¹ increments up to 500 min⁻¹ and increments of 25 min⁻¹ up to 1200 min⁻¹ and the ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. The platform accommodates up to 5×250 ml Erlenmeyer flasks or vessels up to 130 mm tall.
  • Med tre separata displayer för visning av hastighet, temperatur och tid
  • Timer: 1 sek till 160 timmar, räknar tiden upp eller ner, med automatisk avstängning och ljudlarm när programmet avslutas
  • Jämn temperatur från RT+5 till +65°C, med upplösning 1 °C
  • Många tillbehör finns
  • Med klar huv i polykarbonat som tillåter en undersökning av proverna utan att störa miljön
Beställningsinformation: Levereras med perforerad hållare men utan tillbehör, de senare beställs separat.
Observera: Med plats för ett ställ enligt nedan eller två ställ för mikrorör (444-0276) eller 35 st. 10 ml-, 20 st. 25 ml-, 12 st. 50 ml-, 8 st. 125 ml- eller 5 st. 250-ml-kolvar.