Du sökte efter: Skakapparater för siktar
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: HAVER & BOECKER
Beskrivning: These electromagnetically-driven test sieve shakers are designed for sieve analysis with optimum three-dimensional sieving action. The self-re-adjusti...
New Product
Leverantör: HAVER & BOECKER
Beskrivning: The EML 200 series offers different types of units. All models are suitable for 50 to 203 mm Ø sieves, a maximum sample/batch load of 3 kg, and have a...
New Product
Artikel nummer : (510-1275)
Leverantör: HAVER & BOECKER
Beskrivning: Using ultrasonic frequency variation for test sieving, even powders with separating cuts of ≤300 micron can be sieved. Fitting at least one HAVER-test...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (510-1379)
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Retsch analytisk siktskakapparat används inom forskning och utveckling, kvalitetskontroll av råvaror, produkter under/efter tillverkning samt i produk...
Artikel nummer : (510-0048)
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: With horizontal circular motion, for sieves 100/150/200/203/305 and 400 mm diameter.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (RETS30.026.0001)
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (ENDEOCT200/23050)
Leverantör: ENDECOTTS
Beskrivning: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: ENDECOTTS
Beskrivning: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom