Du sökte efter: UV/Vis Spektrofotometrar
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Spectroquant Prove är designat för att möta alla krav för vatten analys - Avloppsvatten, processvatten, dricksvatten och drycker.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The PV4 visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
New Product Sale
Artikel nummer : (634-6001)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: UV-1600PC för synligt- och UV-ljus for dagliga rutinkvalitetskontroller, kontroller av pågående processer och undervisning.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (634-6042)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applications.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (634-1231)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The P9 UV/Visible double-beam spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (634-6041)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: UV/Visible spectrophotometer with double-beam optical system, designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and cl...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (634-1227)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The M4 single split-beam spectrophotometer, with flashing xenon lamp, is an easy to use, highly reliable and accurate product.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (634-1229)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The P4 UV/Visible spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (634-6000)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (634-1230)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The P6 UV/Visible single beam spectrophotometer is an easy to use instrument with advanced performance.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (634-6040)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The V-3000 is a highly robust unit designed for advanced routine measurements and educational applications.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These UV-Vis/NIR spectrophotometers offer enormous flexibility for the evaluation and quality control of solid samples, typically optical components o...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: UV/Vis spectrophotometer, U-3900, Halogen och deuterium lampor, Double beam (100 mm spacing) with single monochromator, Absorbansområde: −3,8 - 3,8 A, Fotometriskt mätområde: 0 - 300% T, Fotometrisk noggrannhet: ±0,3% T, Våglängdsområde: 190 - 900 nm, Wavelength accuracy: ±0,1 nm @ 656 nm efter våglängdskalibrering, 680×692×257 mm, 45 kg
Leverantör: WTW
Beskrivning: Portable photometers suitable for a wide range of photometry, turbidity and pH applications in the areas of environmental monitoring, water treatment,...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Den U-500 kan användas för en mängd olika kvantitativa analyser inom t.ex. bioteknik eller kvalitetskontroll Laboratorier.
Leverantör: Hach
Beskrivning: Visible spectrophotometer to ensure the reliability and traceability of measurement results during routine analysis.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom