Du sökte efter: Omrörare
Omrörare används allmänt i laboratorier för enkel blandning av lösningar med varierande viskositeter och uppvärmningsbehov. Modeller med uppvärmning höger temperaturen i lösningar snabbt och effektivt, och kraftfulla magnetomrörare används för jämn blandning av alla prover. Omrörarmotorer är tillverkade av slitstarka material och ger höga prestanda under lång tid vid normal eller kontinuerlig drift. De är lätta att rengöra och kräver endast lågt underhåll.
Omrörare används allmänt i laboratorier för enkel blandning av lösningar med varierande viskositeter och uppvärmningsbehov. Modeller med uppvärmning höger temperaturen i lösningar snabbt och effektivt, och kraftfulla magnetomrörare används för jämn blandning av alla prover. Omrörarmotorer är tillverkade av slitstarka material och ger höga prestanda under lång tid vid normal eller kontinuerlig drift. De är lätta att rengöra och kräver endast lågt underhåll.
500  results were found
SearchResultCount:"500"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Rund, slät yta.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Särskilt effektiv för upplösning av fasta ämnen och blandning av fällningar på grund av ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-belagd, stark Alnico V-magnetkärna. Rund, slät yta. För användning i de minsta behållarna.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Stabil roteringsposition för optimal omrörningseffekt.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta med rundade kanter som ökar omröringseffekten, även vid låga hastigheter.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kompakt magnetomrörare med kemikalieresistent keramisk platta. Den upphöjda kontrollpanelen minimerar riskerna vid spill och möjliggör enkel inställni...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För behållare med något ojämn botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. För borttagning av omrörarmagneter från kärl av alla slag.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För behållare med något ojämn botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Compact stirrers with a ceramic glass plate provide excellent chemical resistance. Units feature digital error code display, a 'hot' top indicator to ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För omrörning i provrör, centrifugrör och mikrovialer. Vingarna kan också klippas till lämplig...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V magnetisk kärna. Jämn yta. För användning i behållare med något ojämn eller rund botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, Alnico V-magnetkärna. Slät yta. För användning i flaskor med rund botten.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Slät yta. Prisvärd, hög prestanda.
Artikel nummer : (442-0502)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE-överdragen, stark Alnico V-magnetkärna. Avsedda för omrörning i 10 mm standardkyvetter.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE. Passar PTFE-omrörarskaft; hål Ø 6,5 mm, 3,2 mm tjock. Inert och repar inte. Den släta ytan förhindrar kontaminering och förenklar rengöringen.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 500
no targeter for Bottom