Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (39)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
magnetomroerare-med-vaerme
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/91/18989491.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sortera efter:
Artikel nummer : (442-0185)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Omrörare, Magnetic hotplate stirrer, EU-plug, VMS-A, Plattmaterial: Rostfritt stål, Max. volym H₂O (l): 10, Hastighetsområde (min-1): 100 - 2000, Temperaturområde (°C): RT...320
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Kompakt magnetomrörare med keramisk platta med utmärkt kemikalieresistens. Med digital felkodsvisning, varningslampa för varm platta, övertemperatursk...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Magnetomrörarna i VWR Professional-serien är avsedda för applikationer som kräver hög precision, stabilitet och reproducerbarhet. Med möjlighet att ko...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Magnetomrörarna i Advanced-serien ger noggranna och reproducerbara resultat. De är mikroprocessorstyrda och enkla att använda med LED display för hast...
Leverantör:  IKA
Benämning:   Magnetomrörare med värme med platta i polerad aluminium, passar för oövervakad drift. Nu med starkare motor för större hastighetsområde, inbyggd tempe...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Benämning:   Magnetomrörare med värme med extremt snabb uppvärmning och inbyggd temperaturkontroll, passar för oövervakad drift. Bussning enligt DIN 12878 för ansl...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA LTD
Benämning:   Magnetomrörare med värme med platta i rostfritt stål.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Benämning:   Magnetic hotplate stirrers with stainless steel heating plate, white units have an enamelled plate. All models are easy to operate and have adjustable...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Nästa