Magnetomrörare med värme, 3 positioner, SB162-3
Leverantör: Cole Parmer
Stuart®
442-0332EA 16500 SEK
442-0332
Magnetomrörare med värme, 3 positioner, SB162-3
Omrörare Magnetomrörare med värme, flera positioner
Magnetomrörare med värme med plats för upp till 3 st 20-litersbägare. Idealisk för användning vid kvalitetskontroll då flera prover måste värmas och blandas samtidigt under identiska förhållanden. Tålig platta tillverkad i aluminium och kisellegering, ger mycket jämn temperatur.
  • Tre individuellt kontrollerade omrörnings- och uppvärmningspositioner
  • Separata varningslampor för varje platta visar när plattans temperatur överstiger 50 °C, även när enheten är avstängd
  • Kraftfulla magneter för stark magnetkoppling
  • BioCote® antimikrobiellt skydd
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Leveransinformation: Levereras komplett med 3 st. 25 mm PTFE-belagda omrörarmagneter.