Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (37)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Magnetomrörare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/93/18989493.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"64"
Sortera efter:
Artikel nummer : (442-0883)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Ultra-tunn och kompakt magnetomrörare utan rörliga delar.
Omrörningsriktning ändrar sig var 30:e sekund för optimal blandning.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Magnetomrörarna i VWR® Advanced-serien ger noggranna och reproducerbara resultat. De är mikroprocessorstyrda och enkla att använda med analog inställn...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Kompakt magnetomrörare med kemikalieresistent keramisk platta. Den upphöjda kontrollpanelen minimerar riskerna vid spill och möjliggör enkel inställni...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Standard and Advanced Slow Speed stirrers are designed for growth of suspension and microcarrier cell cultures. Slow Speed stirrers work with cell cul...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Magnetomrörarna i VWR® Professional-serien är avsedda för applikationer som kräver hög precision, stabilitet och reproducerbarhet. En kraftfull magnet...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Artikel nummer : (442-0601)
Leverantör:  IKA LTD
Benämning:   Magnetomrörare i miniformat med robust motor, för blandning av små kvantiteter.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  IKA
Benämning:   Magnetomrörare med digital LED-display för visning av hastighet, samt elektroniskt styrd motor. Hastigheten regleras i steg om 50 min-1 för...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 64
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nästa