Du sökte efter: Varvräknare
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (TEST0563.4770)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The hand-held LED stroboscope measures rotations and vibrations and facilitates measurements during operation. The stationary image enables the inspec...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0563.4760)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 476 hand-held xenon stroboscope with high-intensity light allows fast-moving objects to appear in slow motion. In doing so, the hand-held st...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (649-0037)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This digital tachometer is designed to be used for both contact and non-contact measurements.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-3301)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: Optical tachometer, Mätområde: 100 - 29999 rpm, W×D×H: 119×46×25 mm, Vikt: 85 g
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0025)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: This optical and mechanical tachometer is designed for rpm measurement of min⁻¹, speeds and lengths. An optical measurement becomes a mechanical measu...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0163)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: This handheld tachometer has been designed to measure rotation speed in motors.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom