Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
termometrar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/13/18989913.jpg
Termometrar finns i flera utförande för olika applikationer. Även om driftsmetoderna kan variera, mäter termometrar de temperaturnivåer som är närvarande. Mätningen bygger oftast på att en vätska eller metall utvidgar sig vid uppvärmning. Exempel på sådana termometrar är sprittermometer samt bimetalltermometer. Elektroniska termometrar bygger oftast på att ledningsförmågan (konduktiviteten) hos metaller ändras vid ändrad temperatur. Elektroniska termometer med sensorer övervakar miljön inom utrustning eller på platser där specifika temperaturområden krävs. Sensorer som reagerar akuta för temperaturförändringar visar hela tiden avläsningar för att informera personal. Från grundläggande sprifyllda glasrör till avancerade digitala format erbjuder de kalibrerade termometrarna noggranna mätvärden för att styra och reglera processer.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"252"
Sortera efter:
Artikel nummer : (620-0920)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Med dubbla skalor i olika färger och återställningsknapp för snabba och mångfaldiga avläsningar. Kan användas både inom- och utomhus.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Dessa termometrar är perfekt anpassade för tillämpningar inom värme, ventilation, luftkonditionering, utbildning, förädling och förvaring av livsmedel...
Artikel nummer : (620-2146)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Denna lufttermometer med analog visartavla visar kyl-/frystemperatur eller kvalitetskritisk temperatur.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (AMART110410)
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (AMARZ640870)
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Benämning:   [EN]THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40°C 1 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMETM0015)
Leverantör:  TQC
Benämning:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAB613104100)
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 252
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa