VWR® Traceable®, Big Digit Memory Thermometers
Leverantör: VWR
VWR®
VWRU61161-324
VWR® Traceable®, Big Digit Memory Thermometers
Termometrar Digitaltermometrar
Termometer med dubbel display för avläsning av rums- och givarens temperatur samtidigt. Både kabel och givare fungerar utmärkt nedsänkta i vatten.
Extern givare* (L×Ø: 20×5 mm) med flexibel kabel (3 m) och intern givare**.
  • Easy read from up to 8 metres
  • Maximum/minimum memory function
  • Reset at the touch of a button
Leveransinformation: Levereras med ett Traceable-certifikat och ett AAA-batteri för övervakning i ett år i läget ”alltid på”, stödben, spår för väggmontering och VELCRO-material som fäster till alla ytor.
* External via probe ** Ambient via internal sensor