Du sökte efter: Timer
Välj mellan olika modeller inkl. analoga stoppur, väggur och mekaniska eller digitala timer för särskilda behov. Ställ in flera händelser med jämna intervaller med hjälp av programmerbar multikanalstimer. Kan användas i fuktiga miljöer tack vare vattentät design och garanterar att personalen har reda på tiden oavsett miljön. Alla timer är tillverkade i hållbara material.
Välj mellan olika modeller inkl. analoga stoppur, väggur och mekaniska eller digitala timer för särskilda behov. Ställ in flera händelser med jämna intervaller med hjälp av programmerbar multikanalstimer. Kan användas i fuktiga miljöer tack vare vattentät design och garanterar att personalen har reda på tiden oavsett miljön. Alla timer är tillverkade i hållbara material.
85  results were found
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (609-0206)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Designed with 10 buttons, this timer allows direct input for faster programming of desired time. It consists of different mounting options, such as la...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0203)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01% (1 s), Vit/svart, B×D×H: 63,5×12,7×57 mm, Med larm: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0189)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This timer features extra large digits that allow for easy viewing from up to 18 metres away.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These digital timers allow the setting of four separate channels simultaneously in any combination of countdown or count-up (stopwatch).
Artikel nummer : (620-2300)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: View time, temperature, and humidity from anywhere.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0211)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital stopwatch with large digits (12,7 mm) for easy reading.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0216)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital tidtagar, VWR®, Kapacitet: 20 h, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 3, Noggrannhet: 0,01 %, Svart, B×D×H: 63,5×22,2×86 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0208)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This timer is built in a white board with marker and eraser, which helps to keep track of time and other critical information. It provides different m...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2220)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This lab wall clock displays time, temperature, and humidity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2219)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: W×D×H: 235×25×254 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0185)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↓, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01% (1 s), Vit, B×D×H: 65×15×67 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0224)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This single-channel timer can be programmed in countdown or count up mode.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0231)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: View giant size digits on this bench timer from across the lab. Visible from shelves, in hoods, or perched on instruments. Eliminates 'squinting' to o...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0190)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This single-channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a 3-key operation for ease of use.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0198)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01 %, Vit/blå, B×D×H: 89×16×57 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0197)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01 %, Vit/blå, B×D×H: 84×13×76 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom