VWR®, Stoppur, mekaniskt
Leverantör: VWR
VWR®
609-0132EA 0 SEK
609-0132
VWR®, Stoppur, mekaniskt
Timer Stoppur, analogt
Kronpropp med ramring.
  • Kopparkrompläterat hölje återställningsknapp på sidan
  • Indelning ¹/₅ sek
  • Sekunder och minuter upp till 30 min
Leveransinformation: Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions.