Du sökte efter: Stoppur, digitalt
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (609-0211)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital stopwatch with large digits (12,7 mm) for easy reading.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0054)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digitala stoppur, Water resistant, VWR®, Kapacitet: 24 h, Antal kanaler: 1, Gul, B×D×H: 54×60×12,7 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0212)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Quartz-crystal stopwatch with large LCD digits.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0213)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digitala stoppur, VWR®, Kapacitet: 10 h, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,001 %, Svart/blå, B×D×H: 54×19×66,7 mm, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0139)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0131)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-1404)
Leverantör: HANHART
Beskrivning: Weight: 70 g.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-1118)
Leverantör: HANHART
Beskrivning: Water resistant stopwatches with two-button operation and ABS plastic case.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0193)
Leverantör: HANHART
Beskrivning: Industrial stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HANH225.1721-00)
Leverantör: HANHART
Beskrivning: Basic function stopwatch with two-button operation.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-1243)
Leverantör: HANHART
Beskrivning: Digitalt stoppur, Profil, Profil, Kapacitet: 10 h, Antal kanaler: 1, Svart, B×D×H: 82×61×28 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-1117)
Leverantör: HANHART
Beskrivning: Weight: 62 g
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HEATHS24645)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Digitala stoppur, Kapacitet: 60 min, Antal kanaler: 1, Gul/blå, B×D×H: 87×21×78 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MOIN376CE)
Leverantör: MOINEAU
Beskrivning: Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom