Du sökte efter: Signalur, digitalt
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (609-0128)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Single-channel electronic timer with memory and certificate of calibration.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0195)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Personalise with coloured faceplates.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0233)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Calibrated timer developed with busy clinics and clinical labs in mind.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (609-0206)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Designed with 10 buttons, this timer allows direct input for faster programming of desired time. It consists of different mounting options, such as la...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0203)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01% (1 s), Vit/svart, B×D×H: 63,5×12,7×57 mm, Med larm: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0204)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, Three channel, VWR®, Kapacitet: 100 h, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 3, Noggrannhet: ±0,01 %, Vit/grå, B×D×H: 51×12,7×82,5 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0234)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Calibrated timer and digital clock is always near-at-hand with its clip-on, magnet, and benchtop configurations with adjustable viewing angle.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (609-0185)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↓, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01% (1 s), Vit, B×D×H: 65×15×67 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0224)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This single-channel timer can be programmed in countdown or count up mode.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0231)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: View giant size digits on this bench timer from across the lab. Visible from shelves, in hoods, or perched on instruments. Eliminates 'squinting' to o...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0190)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This single-channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a 3-key operation for ease of use.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0198)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01 %, Vit/blå, B×D×H: 89×16×57 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0197)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital timer, One channel, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↕, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01 %, Vit/blå, B×D×H: 84×13×76 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0221)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This digital timer displays the countdown alarm time/stopwatch (count up) time, or a 12/24 hour clock.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0210)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Digital tidtagar, VWR®, Kapacitet: 100 min, Upp- och nedräkning: ↓, Antal kanaler: 1, Noggrannhet: ±0,01 %, Svart, B×D×H: 63,5×12,7×63,5 mm, Med larm: +, Minne: +
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (609-0207)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Choice of vibration, sound, and/or light alarms make this timer ideal for use in high noise locations.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom