Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Titratorer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/23/18989923.jpg
Vid användning av en titrator reagerar provet med en reagenslösning vars koncentration är känd. Provet identifieras från volymen av det reagerade reagenset. Digitala titratorkit är snabba, flexibla och ger precisa resultat. De är prisvärda och mångsidiga och gör slutpunkten i titrering lättare att bestämma. Kan användas med fördel på alla slags laboratorier.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Artikel nummer : (661-0210)
Leverantör:  METTLER / TOLEDO
Benämning:   This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (661-0241)
Leverantör:  METTLER / TOLEDO
Benämning:   This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy-to-use interface and space saving design, it is the optim...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  METTLER / TOLEDO
Benämning:   The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Leverantör:  SI ANALYTICS
Benämning:   The Titronic® 300 is a motor-driven burette for manual titration and and a precise dosing instrument for dispensable liquids, solvents and titrating a...
Leverantör:  SI ANALYTICS
Benämning:   Automatisk titrator TitroLine®7000 som används för t.ex. alkalinitet, kväve enligt Kjeldahl, klorid, COD, syratal, jodtal. Den automatiska byretten Ti...
Leverantör:  Hach
Benämning:   These automatic titrators provide reliable results without complicated analysis. They utilise application specific kits to make it quick and easy for ...
Leverantör:  SI ANALYTICS
Benämning:   This sample changer with four sample racks for up to 24 samples and titration head fittings for a variety beaker and titrator vessels enables users to...
Artikel nummer : (HACH2270900)
Leverantör:  Hach
Benämning:   Titrator, Digital, Doseringsvolym: 10 ml, Vikt (kg): 0,132
UOM:  1 * 1 KIT
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa