Du sökte efter: Ljusbox
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: All VWR® transilluminators slide out for easy access to provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable i...
Artikel nummer : (730-1488)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Artikel nummer : (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Leverantör: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivning: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (733-2310)
Leverantör: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivning: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Våglämgd: 302 nm, Filterstorlek: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivning: UV Transilluminator, Syngene, GX-2020SM-E, Våglämgd: 302/254 nm, Filterstorlek: 200×200 mm
Artikel nummer : (SYNOGEULTRASLIMLED)
Leverantör: Syngene (a division of the Synoptics group)
Beskrivning: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: All Benchtop transilluminators are compact, lightweight and offer an economical alternative to the High Performance series transilluminators. With the...
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Dessa högintensiva UV-ljusbord har fyra 25 W-rör och ger 100 W högintensiv och jämn UV-belysning för hög fluorescens och känslighet vid betraktande av...
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: UV/vit-transilluminator med vitt ljus och UV-arbetsyta sida vid sida. Vitt ljus kan användas för att granska Coomassie Blue-färgade geler, silverfärga...
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Den specialutformade omvandlingsplattan konverterar UV-strålning från ljusbordet med hjälp av en diffusör för vitt ljus så att det går att se proteing...
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Visi-Blue™ transilluminator är utformad för användning med SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP och andra 480 nm blå exciteringsprover.
Artikel nummer : (UVPA38-0325-01)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: UV Transilluminator
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (730-1002)
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Ljusbord med vitt ljus ger en jämn ljusspridning för autoradiografibilder, negativ, röntgenfilm, positiv film, mikrotiterplattor och geler.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EMBILI-1200)
Leverantör: EMBITEC
Beskrivning: Compact benchtop illuminator that helps visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EMBILI-1300)
Leverantör: EMBITEC
Beskrivning: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom