UV-belysning, FirstLight®
Leverantör: Analytik Jena
FirstLight®
732-4354EA 58450 SEK
732-4354 732-4353
UV-belysning, FirstLight®
Ljusbox UV-ljusbox
FirstLight® UV-belysning med en mycket enhetlig excitationskälla för kvantitativ fluorescerande fotodokumentation. Lämpat för ett stort urval av genomiska och proteomiska applikationer, t ex elektroforesisk separering och kvantifiering av 1D och 2D proteinsepareringar, immunoanalys i fast fas och DNA och RNA-kvantifiering. Belysningen avger 302 nm UV-ljus.
B×D×H (inklusive kåpa för blockering): 356×279×143 mm