Du sökte efter: Ultraljudbad
Ultraljudbad skapar ljudvågor i badvattnet för att rengöra glasvaror och instrument. Stålkammaren är resistent mot kavitationsbubblor och starka rengöringsmedel som används när effektivare rengöring krävs. En fullständig rengöringscykel tar bara några minuter och ultraljudbadet stängs automatiskt av när tidsinställningen är uppnådd. Modeller finns med eller utan värme.
Ultraljudbad skapar ljudvågor i badvattnet för att rengöra glasvaror och instrument. Stålkammaren är resistent mot kavitationsbubblor och starka rengöringsmedel som används när effektivare rengöring krävs. En fullständig rengöringscykel tar bara några minuter och ultraljudbadet stängs automatiskt av när tidsinställningen är uppnådd. Modeller finns med eller utan värme.
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleaning via ultrasound has been one of the most effective methods of freeing parts with complex geometry, such as fins, under cuts, bore holes or poc...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ultraljudsvågorna går även in i mikroskopiska håligheter, och rengör behandlade föremål fullständigt och med jämn effekt. Det är en av de mest effekti...
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: Den Elmasonic P ultraljudsserien är idealisk för alla applikationer på analytiska och medicinska laboratorier samt i industriell produktion. Det finns...
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: Ultrasonic bath, Plastkåpa, blå
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Artikel nummer : (142-0035)
Leverantör: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning: Med en nyutvecklad funktion för växling av svep. Funktionen säkerställer en homogen distribution av ljudfältet genom att maxpunkten för ljudtrycket ko...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (142-2595)
Leverantör: BRANSON
Beskrivning: B200 kan rengöra mindre föremål som geologiska prov, elektriska/elektroniska komponenter, ritpennor samt många små instrument. Lämplig för rengöring a...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BRANSON
Beskrivning: CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Leverantör: BRANSON
Beskrivning: M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Leverantör: HAVER & BOECKER
Beskrivning: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: It is a compact analogue controlled ultrasonic bath, providing a high standard of reliable and effective ultrasonic technology. Suitable for use in a ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom