Ultraljudbad, Elmasonic S
Leverantör: Elma
Elmasonic
142-0035EA 25250 SEK
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Ultraljudbad, Elmasonic S
Ultraljudbad
Med en nyutvecklad funktion för växling av svep. Funktionen säkerställer en homogen distribution av ljudfältet genom att maxpunkten för ljudtrycket kontinuerligt ändras. Avgasningsfunktionen gör att rengöringsvätskan kan enkelt och snabbt avgasas för bästa prestanda, särskilt för färskblandade rengöringsvätska. Både den automatiska avgasningsfunktionen som används innan rengöringen sätts igång och avgasningen för särskilda arbetsuppgifter kan aktiveras manuellt. Med ett ljuddämpande plasthölje som påskyndar uppvärmningen och fungerar som en avrinningsskål när det vänds, inbyggd indikator för fyllnadsnivå, kavitationsfria bad i rostfritt stål och ett vred på sidan för enkel tömning av rengöringsvätskan via dräneringsledningen på enhetens baksida. Passar särskilt bra för rengöring av laboratorieinstrument, kirurgiska och medicinska instrument i glas, plast och metall samt smycken, glasögon och elektroniska komponenter.
  • Kontrollpanelen är tydlig och användarvänlig, och utformad på ett sätt så att ingen vätska når elektroniken
  • Rengöringsprocessen kan aktiveras direkt (antingen manuellt eller temperaturkontrollerad), och kan utökas med torrkokningssäker uppvärmning (tillval)
  • Temperaturen kan ställas in från 30 °C till 80 °C i steg om 5 °C; den aktuella och inställda temperaturerna visas på en LED-display (ej med S 10/H)
  • LED-displayen visar den inställda rengöringstiden och den återstående rengöringstiden
  • Automatisk avstängning efter 12 timmar