Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (8)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Membranpumpar
57  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/72/18989972.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (181-0067)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   En liten kemikalieresistent pump som sätter färg på labbet och passar för många olika applikationer. Den pumpar, komprimerar och evakuerar utan att me...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Artikel nummer : (181-0071)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Kemikalieresistent pump med två huvud som sätter färg på labbet och passar för många olika applikationer. Den pumpar, komprimerar och evakuerar utan a...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Membranpump med två huvud och inbyggd självtorkningssytem som sätter färg på labbet. Passar för många olika applikationer speciellt när fuktiga gaser ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VP 10 Autovac is a self-regulated vacuum system that is ideal for vacuum distillation. The pump system provides optimal and trouble-free solvent s...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VP 220 is ideal for rotary evaporators providing the powerful vacuum needed for demanding evaporations without the use of oil pumps. VP 220 has a ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivning:   VP 2 Autovac med vakuumkontrollenhet, uppfyller dagens krav inom rotationsindunstning. Den hysteresfria vakuumkontrollenheten förhindrar stötkokning o...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivning:   Kemiskt vakuumsystem som kan användas för många olika applikationer inom evakuering eller flyttning av gaser eller ångor mellan behållare på kemi- och...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Nästa