VWR® VP 820, Diaphragm vacuum pump
Leverantör: VWR
VWR®
181-0071EA 21325 SEK
181-0071 181-0072 181-0073
VWR® VP 820, Diaphragm vacuum pump
Pumpar Membranpumpar
Torrkörande membranpump med två huvuden för ett brett utbud av laboratorieapplikationer. Den pumpar, komprimerar och evakuerar utan att påverka media, dvs media förblir oförorenade. Pumpen inkluderar ett membran med patenterad spänningsoptimering, vilket gör att pumpen kan vara mindre vilket förlänger membranets livslängd.
  • 100% oljefri pump för föroreningsfri transport av processgaser
  • För medelaggressiva gaser och ångor
  • Underhållsfri, tystgående
* Flöde vid atmosfärstryck
Leveransinformation: Includes diaphragm pump with thermal switch, mains fuse, connecting cable with plug and hose connectors for hoses with 9 mm internal diameter.