Du sökte efter: Vakuummätare
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: In-line gauge protector, gauge style: stainless steel case and movement, fill fluid: DI water plus 10% IPA, pressure range: 0-60 PSIG, port connection: 1/2" Flaretek® flared tube
Artikel nummer : (181-0624)
Leverantör: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivning: The DVR 2pro is a fully electronic, versatile vacuum gauge for the measuring range from atmospheric pressure to 1 mbar.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (181-1031)
Leverantör: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivning: Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Leverantör: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivning: The DCP 3000 is an outstanding vacuum gauge with large illuminated display. The brand new VSP 3000 vacuum sensor is based on thermal conductivity (Pir...
Leverantör: VACUUBRAND GMBH + CO
Beskrivning: VACUU·VIEW vacuum gauge are chemically resistant ceramic diaphragm sensor for measurement in the rough vacuum range and it provides gas-independent pr...
Safer Human and Environmental Health
Artikel nummer : (619-0222)
Leverantör: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivning: Active Inverted Magnetron gauge is a combined unit of the gauge-head and controller. This gauge operates as a cold cathode ionisation gauge, in which ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivning: The active gauge displays are a range of simple, low cost units for the measurement and control of vacuum from atmosphere to 10-9 mbar.
Leverantör: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivning: Model APG.
These gauges have a measuring range from atmosphere to 1×10⁻⁴ mbar and combine the gauge head and controller in one compact active un...
Artikel nummer : (EDWAD39591500)
Leverantör: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivning: This Active Digital Controller (ADC) is a compact single gauge controller with automatic recognizes compatible Edwards gauges, loads the appropriate l...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (181-9915)
Leverantör: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivning: Simple brass vacuum/pressure gauge for inclusion in vacuum lines to give coarse vacuum/pressure indication.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EDWAD39700000)
Leverantör: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Beskrivning: TIC Instrument controller is a compact control with a large, clear graphical display, an intuitive user interface and serial communications.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom