Du sökte efter: Handvakuumpumpar
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: The vacuum hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of power supply.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Robust pump, kan generera ett partiellt vakuum på 86 mbar mycket snabbt och enkelt. Vakuumet ställs in via en spak på pumpen och kan styras med pekfin...
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Vacuum pumps have built in vacuum release valve allows for quick and easy release of the vacuum without disconnecting the pump.
Artikel nummer : (SART16673)
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: The hand operated vacuum pump made of PVC is used as practical vacuum source for outside of a laboratory.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (765-0144)
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivning: Handvakuumpump med pumptallrik.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom