Med VACUU·LAN kan flera arbetsstationer anslutas till samma vakuumpump. De olika modulerna möjliggör anslutning av nästan alla vanliga vakuumapplikationer, som rotationsindunstare, vakuumkoncentratorer, geltorkar, torkugnar och filtersystem. Det kan integreras då ett nytt laboratorium inreds eller installeras i ett befintligt laboratorium.
- Individuell anslutningskonfiguration, vakuumanslutningar som svarar mot arbetsstationskrav
- Inbyggda backventiler förhindrar korskontaminering, även vid låg tryckskillnad
- Behovsstyrd vakuumgenerering, automatiskt på- och avslag av vakuumpump
- Flexibel design som enkelt kan anpassas efter förändringar i krav eller vakuumanslutningar
- Praktisk design, integrerad installation (i installationskanal) eller väggmontage
VACUU.LAN VCL modules: The modules are fully assembled or pre-assembled and ready for connection. Different connecting elements enable integrated installation into newly planned laboratory furniture, subsequent installation in existing laboratories or upgrading of existing older networks. Each VCL module consists of a connecting element and a functional element.
Modulerna är helt monterade eller förmonterade och klara för anslutning. Olika anslutningsdon möjliggör integrerad installation tillsammans med nyplanerad laboratorieinredning, installation i befintliga laboratorier eller uppgradering av befintliga system. En VCL-modul består av ett anslutningsdon och ett funktionsdon.
Functional elements:
Manual adjustment module, VCL 01: With flow-adjustment diaphragm for opening and closing the vacuum line and fine-tuning the suction capacity.
Blocking/Adjustment module, VCL 02: With flow-adjustment diaphragm for fine tuning the suction capacity, combined with a ball valve for rapid opening and closing of the vacuum line; the fine tuning is retained.
Shut-off module, VCL K: With ball valve for opening and closing the vacuum line.
Manual control extraction module, VCL AR: Consisting of a manual control unit and a separate vacuum connection for installation in extractors.
Automatic control extraction module, VCL AE: Consists of an automatic control unit with a separate vacuum connection for installation in extractors and a gauge connection for connecting vacuum controller CVC 2" or VNC 1.
Automatic control module, VCL-B 10: VACU with connecting element A1, M35, for wall installation, comprising A1, B1, C3.
Automatic control module, VCL-B 11: VACU with connecting element A5, M35×1,5 comprising A5, B1, C3.
Adjustment/Shut-off/Gauge module, VCL RKM: Like VCL 02, also supplied with bourdon vacuum gauge as vacuum display for rapid reading and trend detection.
Functional element, C3B: Suction line solenoid valve, thread M35×1,5.
Anslutningsdon, A1
Består av en manuell kontrollenhet och separat vakuumanslutning för installation i extraktor.
Modul för automatisk extraktion, VCL AE
Modul för automatisk styrning, VCL-B 10
VACU med anslutningsdon A1, M35, för vägginstallation, innehåller A1, B1, C3.
VACU med anslutningsdon A5, M35 × 1,5 innehåller A5, B1, C3.
Modul för justering/avstängning/mätning, VCL RKM
I likhet med VCL 02 levereras denna med Bourdon-vakuummätare som vakuumvisare för snabb avläsning och trenddetektion.
Funktionsdon, C3B
Elektromagnetisk ventil för vakuumledning, gänga M35 × 1,5