Vattensug
Leverantör: Kartell
181-0501EA 375 SEK
181-0501
Vattensug
Pumpar Vattensug
Används för att skapa ett vakuum och leda bort vätskor och ångor (en kylfälla kan behöva monteras uppströms). Särskilt effektiv vid lågt vattentryck. PP, vit.
  • Vattenförbrukning 300 l/h
  • Uppnår 20 mbar vid ett vattentryck på 1 bar
  • Sugkapacitet ~270 l luft per timme
  • God kemikalieresistens
  • Max. temperatur vid kontinuerlig drift 80 °C
Leveransinformation: I levererans ingår vattensug, slangkoppling (12-13 mm ytterdiameter) för vattenanslutning och slangkoppling (9-11 mm ytterdiameter) för vakuumanslutning.