Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Viskositetsmätare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/94/18989994.jpg
VWR har viskositetsmätare och rheometer för bestämmning av hur viskösa vätskor är.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"67"
Sortera efter:
Leverantör:  SI ANALYTICS
Beskrivning:   Calibrated Ubbelohde viscometers with constant for manual measurements.
Leverantör:  SI ANALYTICS
Beskrivning:   Viskosimeter med suspenderad kulnivå för fastställande av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonska flödesegenskaper.
Leverantör:  SI ANALYTICS
Beskrivning:   Kalibrerad med konstant för automatisk mätning, viskosimeter för fastställande av absolut och relativ kinematisk viskositet hos vätskor med Newtonska ...
Artikel nummer : (645-0005)
Leverantör:  FUNGILAB
Beskrivning:   VISCO BALL mäter viskositeten hos transparenta newtonska vätskor och gaser samt är särskilt lämplig för material med låg viskositet. Den lämpar sig fö...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  FUNGILAB
Beskrivning:   Flödeskopp, Flow cup, ASTM D-1200, Ford, Aluminiumlegering, Mätområde: 40 - 220 cSt
Leverantör:  FUNGILAB
Beskrivning:   Flödeskopp, Mätområde: 190 − 680 cSt, Cup orifice: 6,0 mm, Aluminium, anodised
Leverantör:  SI ANALYTICS
Beskrivning:   Viskosimeter för fastställande av relativ eller absolut kinematisk viskositet.
Leverantör:  FUNGILAB
Beskrivning:   The evo expert viscosimeters are designed for advanced performance and multifunctional measurements.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 67
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nästa