Du sökte efter: Bad
Bad/vattenbad används ofta i mikrobiologiska laboratorier för att uppnå en jämn temperatur på produkter där man inte kan använda öppen flamma. Temperatur, skakning, vibrering och eventuella andra tilläggsfunktioner styrs antigen analogt eller digitalt. Som badvätska används oftast vatten för varsam uppvärmning av prover. Olja eller kulor/pärlor kan också användas när temperaturen ska ökas mer effektivt. Baden kan levereras med lock för att undvika värmeförlust och kontaminering.
Bad/vattenbad används ofta i mikrobiologiska laboratorier för att uppnå en jämn temperatur på produkter där man inte kan använda öppen flamma. Temperatur, skakning, vibrering och eventuella andra tilläggsfunktioner styrs antigen analogt eller digitalt. Som badvätska används oftast vatten för varsam uppvärmning av prover. Olja eller kulor/pärlor kan också användas när temperaturen ska ökas mer effektivt. Baden kan levereras med lock för att undvika värmeförlust och kontaminering.
72  results were found
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Tillverkat i rostfritt stål eller polykarbonat. Idealiskt för användning med VWR®-hängtermostater. Används där hållbarheten hos rostfritt stål eller p...
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vattenbad med dubbelväggigt, rostfritt stål (inre) och ytbehandlad stålplåt (yttre). Alla bad utom de 2 liters modellerna är försedda med dreneringsrö...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rostfritt stålbad med användarvänlig MX-temperaturregulator med tre kontrollknappar och instruktioner på skärmen.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Linear shaking water baths with stainless steel tank and simple, intuitive user interface. It is quick and easy to fit alternative shaking trays.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen p...
Artikel nummer : (462-0214)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Bad i rostfritt stål med användarvänlig MX termostat med tre funktionsknappar och display. Speciellt utformade för tillverkning av mikrobiologiska odl...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (720-2423)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Kokbad är konstruerade för kontinuerlig drift med vatten över 90 °C. De har en rostfri tank i ytterhölje och analog kontroll med hjälp av en enkel rat...
Artikel nummer : (442-0814)
Leverantör: 2MAG
Beskrivning: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Digitala vattenbad av hög kvalitet utan omrörning med olika modeller från 2 till 34 liter och ett dubbelt bad med 5 och 12 liter. Dubbla bad är ideali...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Bad, CORIO™, BT9, Volym: 6 - 9 L, Temp.-område: ≤100 °C, Bad, B×D×H: 230×150×150 mm
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Leverantör: SI ANALYTICS
Beskrivning: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: Ett sortiment med digitala vattenbad utan omrörning med olika modeller från 5 till 26 liter. Alla enheter har rostfria ståltankar och hållbara lackera...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom