Vattenbad, med omrörning, HBR 4 control
Leverantör: IKA
IKAA20009382EA 33225 SEK
IKAA10001853 IKAA20009382 IKAA10001849 462-0592 IKAA20009381
Vattenbad, med omrörning, HBR 4 control
Bad Vattenbad, omrörda
Cylindriskt vattenbad i rostfritt stål med värmeelement under badet. Vatten eller lågviskös olja 50 cP (mPa.s)) kan användas som värmeöverföringsvätska. Badet har omröring med varvtalsområde 150 till 800 min⁻¹ och innermått 200×160 mm (Ø×H).
  • Steglöst justerbar övertemperaturskydd enligt DIN 12877
  • Dubbla mantlar och bärhandtag förebygger brännskador
  • Digital fuzzy logic-display för hastighet samt inställd, aktuell och säkerhetstemperatur
  • Inbyggd magnetomrörare som cirkulerar vätskan och säkerställer god värmespridning
  • Säkerhetselementen kontrolleras när enheten slås på
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 21
Beställningsinformation: Levereras utan ringsatslock. Tillbehör beställs separat.
Observera: *RT = rumstemperatur