Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Kokvattenbad
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/61/18944961.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning:   Kokvattenbad avsett för kontinuerlig drift vid 100 °C. Med bad i rostfritt stål och analog inställning av temperaturen med ett enkelt vred. Badet har ...
Leverantör:  NICKEL ELECTRO
Beskrivning:   Kokning, Boiling bath, 1026ER, Rectangular with built-in energy regulator
Artikel nummer : (HECH43180010)
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  GESTIGKEIT HARRY
Beskrivning:   Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Leverantör:  NICKEL ELECTRO
Beskrivning:   Kokning, Boiling Bath, NE1B-14, Rostfritt stål, Volym: 14 l, 1200 W, B×D×H: 361×332×290 mm, Vikt: 7,6 kg
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 5  av 5