Du sökte efter: Skakvattenbad
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Linear shaking water baths with stainless steel tank and simple, intuitive user interface. It is quick and easy to fit alternative shaking trays.
Artikel nummer : (462-0519)
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivning: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Leverantör: JULABO GMBH
Beskrivning: Skakvattenbad i rostfritt stål är lämpliga för oövervakad kontinuerlig drift. Den ljusa LED-multiskärmen som visar upp till sex temperaturvärden är sy...
Leverantör: LAUDA
Beskrivning: Shaking water baths for exactly reproducible temperatures. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Artikel nummer : (GERB3550)
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivning: Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (EDVO5027)
Leverantör: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivning: Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: NICKEL ELECTRO
Beskrivning: Digital and analogue linear shaking water baths with a stainless steel tank housed in a durable outer case. The corrosion resistant reciprocating trol...
Leverantör: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivning: Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetic...
Artikel nummer : (STUA12152-02)
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Customisethe shaking water bath to your requirements with platforms and racks
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (444-1614)
Leverantör: Cole Parmer
Beskrivning: Versatile shaking water baths which offer a choice of either orbital or linear shaking. Units consists of a stainless steel tank, with heater and temp...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HAKATSCIR35)
Leverantör: THERMO ELECTRON LED GMBH
Beskrivning: These circulating water baths are ideal when temperature uniformity and control are particularly critical, such as when working with enzymes and in se...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom