Destillationsapparat, Merit® W4000
Leverantör: Cole Parmer
stuart®
171-1207EA 15625 SEK
171-1207 171-1201
Destillationsapparat, Merit® W4000
Vattenreningssystem Destillationsapparater
  • Högeffektiv kylare
  • Med 2 skilda säkerhetsbrytare
  • Enkel att rengöra utan demontering
  • Kan placeras på bänken eller monteras på väggen
Noggrann hantering krävs för att erhålla pyrogenfritt vatten, och destillatet måste testas före användning.
Värmeelementen i destillationsapparaten ingår inte i garantin på 3 år, men har garanti för 1000 timmars användning.