Destillationsapparat, Aquatron®
Leverantör: Cole Parmer
stuart®
171-1203EA 0 SEK
171-1203 171-1204 171-1202
Destillationsapparat, Aquatron®
Vattenreningssystem Destillationsapparater
Aquatron® har helt automatisk drift direkt från kranvatten - alternativt kan ett adapterkit för vattenmatning anslutas till en förbehandlad vattenkälla. Nivåkontrollen passar alla uppsamlingsdunkar. En kylare med två slingor och en kokenhet kombinerat med ett värmeelement i ett hölje i VYCOR®-kiselglas ger en pyrogenfri produkt av mycket hög kvalitet (produkten bör dock fortfarande testas). Kan också användas med filter- och avjoniseringsenheter, adapterkitet 171-1210 för vattenmatning behövs.
  • Helautomatiserad drift
  • Kan anslutas till dricksvattentillförsel eller förbehandlad vattenkälla (adapterkit krävs)
  • Kan användas tillsammans med vattenkällor av låg kvalitet eller lågt tryck
  • Automatisk avstängning vid avbrott av vattentillförsel
  • BioCote® antimikrobiellt skydd
pH, konduktivitet och resistivitet påverkas av temperatur och förekomst av absorberad koldioxid. Specifikationerna baseras på test som utförts vid 20 °C med koldioxidfritt vatten.
Noggrann hantering krävs för att erhålla pyrogenfritt vatten, och destillatet måste testas före användning.
Värmeelementen till destillationsapparaten ingår inte i vår garanti på 3 år, men har garanti för 1000 timmars användning.
Leveransinformation: Supplied with wall mounting bracket (except A4000D).