Synergy®-systemet för ultrarent vatten är idealiskt för laboratorier som saknar tillgång till renat vatten och som behöver kunna producera ultrarent vatten av god kvalitet på plats. Synergy®-systemet är lämpligt för användare som behöver 2 till 20 L/dag. Systemet framställer vatten typ I från förbehandlat vatten med flöde 1 till 1,5 L/min. Produktvattnet passar för framställning av buffert för kromatografi, biokemiska experiment, isokratiska eller gradientlösningar för HPLC-analys, odlingsmedier för bakteriologisk analys eller cellodling samt lösningar för spektrofotometri, spektroskopi och andra analytiska tekniker.
- Can be operated with or without remote dispenser
- Easy monitoring: measures and displays water quality on its two-line, alphanumeric display with a choice of six languages
- Automatic recirculation allows the system to maintain water quality in-between periods of use
- Simple to operate and maintain: Unique purification packs simplify cartridge replacement
- Built-in dispense timer simplifies the dispensing operation and reduces operator attendance
- UV photo-oxidation for low organic contamination (UV model only)
- The system's compact design, along with the versatile remote dispenser, ensures easy installation anywhere in the laboratory, either on the bench or wall mounted
Displayen visar när det är dags att byta patron eller UV-lampa (endast UV-modellen). Den inbyggda timern tillåter produktion av vatten under en viss tidsperiod. Systemet stängs av automatiskt vid tidsperiodens slut. Användaren kan enkelt ställa in en tid mellan 1 och 60 minuter som sedan lagras i minnet tills den ändras.
* With BioPak® final.
Beställningsinformation: SynergyPak® bör förses med ett Millipak®- eller BioPak®-slutfilter.