Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Väderstationer
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/21/18990021.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (620-2128)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Komplett väderstation med kalender till 2099, 12/24 timmars klocka med stegrande alarm, månfaser, prognos för tidvatten, minne för min/max temperatur/...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2692)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   För användning i laboratorier, jordbruk, kontor och universitet.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (620-2120)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Cumulus är idealisk för användning i jordbruk, kontor och universitet. Väderstation med larm, visning av månfaser, termometer för inom- och utomhustem...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   This measuring instrument is designed to analyse the ventilation and indoor air quality of the working environment, serving as an indicator for the we...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   testo 435 är utformad för att analysera ventilationen och luftkvaliteten på inomhusluften i arbetsmiljön och fungerar som en indikator på människors v...
Artikel nummer : (620-1105)
Leverantör:  AMARELL, ARNO
Beskrivning:   Rain gauge in stainless steel, receptacle in transparent PS.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  TESTO
Beskrivning:   This portable instrument measures temperature, relative humidity, dew point, absolute humidity, degree of humidity, enthalpy, all types of air velocit...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (HECH43655010)
Leverantör:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning:   This wireless weather station with sensor unit combines the features of a barometer (tendency), thermometer and hygrometer. The sensor unit can be pl...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa