Du sökte efter: Vikter
En vikt är ett föremål med viss, noggrant uppmätt, mängd materia, massa som används i alla miljöer. Noggrant kalibrerade vikter används främst vid vägning med balansvågar och vid kontroll av vågar. Vikterna är speciellt konstruerade för att uppfylla internationella standarder. Individuella modeller eller kits består av hållbara metaller för att klara av rutinanvändningar och kemikalier (lösningsmedel). Det stora utbud på storlek garanterar kompatibilitet med befintlig utrustning inom laboratoriet.
En vikt är ett föremål med viss, noggrant uppmätt, mängd materia, massa som används i alla miljöer. Noggrant kalibrerade vikter används främst vid vägning med balansvågar och vid kontroll av vågar. Vikterna är speciellt konstruerade för att uppfylla internationella standarder. Individuella modeller eller kits består av hållbara metaller för att klara av rutinanvändningar och kemikalier (lösningsmedel). Det stora utbud på storlek garanterar kompatibilitet med befintlig utrustning inom laboratoriet.
54  results were found
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vikt i solitt, antimagnetiskt, polerat rostfritt stål.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vikt i antimagnetiskt polerat rostfritt stål. Passar för elektroniska precisionsvågar med medelhög upplösning. Vikter har justeringshåligheter för vik...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vikt i solitt, antimagnetiskt, polerat rostfritt stål. Passar för elektroniska vågar med hög upplösning.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: An economical range of calibration sets, with only three stainless steel weights, to meet routine calibration requirements of precision and analytical...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Individual E1 OIML class weights are intended to ensure traceability between the national mass standards (with values derived from the International P...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vikt i antimagnetiskt polerat rostfritt stål. Passar för elektroniska precisionsvågar med medelhög upplösning. Vikter har justeringshåligheter för vik...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Weights from 1 to 50 g are monobloc weights, with larger weights having an adjusting cavity.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stainless steel Class F2 weights for users who require moderate levels of tolerance values in their calibration and day-to-day weighing.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stainless steel. Wire weights up to 500 mg in cobalt alloy.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vikter i rostfritt stål justerade till klass 1 för exakt kontroll och justering av elektroniska vågar.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rektangulär vikt i gjutjärn (densitet 7,2 g/cm³).
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Mässingsvikter idealiska för skolor för att introducera begreppen vikter och krafter.
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Keep your samples flowing and tubing from curling.
Artikel nummer : (611-3815)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vikter, Calibration, VWR®, Klass: E1, Vikt: 1000 g, Rostfritt stål
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom