Ultraljudbad, Elmasonic P-serien
Leverantör: Elma
Elmasonic
142-0046EA 17925 SEK
142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050 142-0051
Ultraljudbad, Elmasonic P-serien
Ultraljudbad
Den Elmasonic P ultraljudsserien är idealisk för alla applikationer på analytiska och medicinska laboratorier samt i industriell produktion. Det finns sex olika storlekar. Enkla att använda med en tydligt uppdelad display som visar alla inställda och aktuella parametrar. Flera specialfunktioner gör den perfekt för intensivrengöring. Samtliga modeller är utrustade med bad mekanisk timer för upp till 15 min.
  • Tydlig display
  • Enkel och intuitiv inställning
  • Ultraljud med reglerad effekt som ger hög energidensitet för svåra applikationer (låg frekvens) eller är varsam och tyst för rengöring av kapillärer och små objekt (hög frekvens)
  • Temperaturen kan ställas in från 30 till 80 °C i steg om 5 °C
Multi-frekvens vid 37 kHz, standardapplikationer utförs vid 37 kHz. Alla enheter är betydligt mer kraftfulla än vanliga ultraljudbad. Om den höga energidensiteten visar sig för stark för enskilda rengöringsjobb kan den minskas elektroniskt.
Multi-frekvens vid 80 kHz: om enheten används med 80 kHz förlängs rengöringstiden vilket är idealiskt vid behandling av mycket små och känsliga objekt. Även mycket små kapillärer nås av imploderande mikroskopiska kavitationsbubblor. En positiv sidoeffekt vid denna frekvens är det låga ljudet.
Särskilda ultraljudsfunktioner:
Standard: för laboratorieapplikationer som blandning, upplösning och dispergering
Puls: aktiverbar "turbo" på ∼ 20 % genom ökad toppeffekt
Svep: för en jämn fördelning av ultraljudet i rengöringsbadet
Avgasning: för snabb avgasning av prover eller lösningsmedel
Effektkontroll: stegvis minskning av ultraljudseffekten för rengöring av känsliga ytor
Det finns ytterligare två funktioner:
Paus: avbryt och starta om den aktuella applikationen
Temperaturskontroll: automatisk start av ultraljud när börtemperatur uppnåtts