Du sökte efter: Kvicksilverlampor
3  results were found
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivning: Pen-Ray®, Kvicksilverlampa, kvarts, 11SC-1, 254 nm, med standardkontakt, För: Analys, fotoreaktion och kalibrering, Höjd: 117,3 mm
Artikel nummer : (ZEIS0000001313162)
Leverantör: ZEISS
Beskrivning: This mercury short arc reflector lamp is specially designed for X-Cite 120 illuminator system. The average lifetime performance of this lamp module is...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (28-4042-25)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Kvicksilverlampa och lamphus, UPC-900
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom