Du sökte efter: Vätskefilter
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Avantor
Beskrivning: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Leverantör: Avantor
Beskrivning: These filters are made from 100% PEEK.
Leverantör: Avantor
Beskrivning: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Leverantör: ROBU GLASFILTER
Beskrivning: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Artikel nummer : (590-0201)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Filter candle made of porous PE.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (590-0221)
Leverantör: Bohlender
Beskrivning: Suction Filter with PTFE membrane.
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (ROBU80052)
Leverantör: ROBU GLASFILTER
Beskrivning: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (VIVAH2O-CUF)
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivning: Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Solvent reservoir sparger, Titan, Porstorlek: 10 µm
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning: Dessa filter med skaft är 100% 316 rostfritt stål. Filtren med gängade kopplingar har gängade Kel-F®-lock (PCTFE).
Sale
Leverantör: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivning: Upchurch Scientific® Bottom-of-the-Bottle™, Bottom-of-the-Bottle™ 10 µm inloppsfilter för GL 45-flaskor, för slangar med en ytterdiameter på 1/8", PEEK, Porositet: 10 µm, För slang ytterdiam.: 1/8" mm
Leverantör: JOUR RESEARCH (VICI)
Beskrivning: The Last Drop filter/sparger combines filtration and sparging in a single unit. The PTFE housing contains a mobile phase filter with either a stainles...
Leverantör: JOUR RESEARCH (VICI)
Beskrivning: The air inlet valve has a check valve which blocks vapours of the solution in a bottle, preventing the vapours from escaping into the lab. The safety ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom