Du sökte efter: Halogenlampor
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Halogen Lampor, VWR®, Halogenlampa, 6 V/30 W
Artikel nummer : (631-0518)
Leverantör: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivning: Halogen bulb, Halogen-lampa, 15V/150W
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MOTIC
Beskrivning: Halogen Lampor, Kvartshalogenlampa, 6 V/30 W
Leverantör: ZEISS
Beskrivning: Halogen Lampor, Halogen bulb, 20 W
Leverantör: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beskrivning: Halogen Lampor, Tungsten halogen lamp vertical filament
Artikel nummer : (JENW99950-04)
Leverantör: Cole-Parmer
Beskrivning: Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen Lampor, Ø 9.5x33 mm
Artikel nummer : (139-0150)
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen Lampor
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-0143)
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen spotlight, Rhombus, MINISPOT 20 W, Rhombus, vit, med 2 m kabel, 20 W
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (632-0197)
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen Lampor, Halogenlampa
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-0144)
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen Lampor
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-0146)
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen Lampor
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (OSRA4050300012407)
Leverantör: OSRAM AG
Beskrivning: Halogen Lampor
UOM: 1 * 1 Each
Artikel nummer : (BINHU8476713-230)
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
Beskrivning: Strong light source for indoor experiments with solar cells, as alternative to strong sunlight.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom