Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (78)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
dunkar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/47/18989447.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   HDPE, opaque with PP screw caps.
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SCAT Europe
Benämning:   Jerrican, Bred öppning, UN/Y-godkänd med skruvlock, HDPE, Volym: 10 l, B×D×H: 190×230×305 mm, Färg: Genomskinlig, Not conductive, Gänga: GL 45, UN approval: 3H1/Y1.9/150
Leverantör:  SCAT Europe
Benämning:   HDPE, PP
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Jerrican, Nalgene®, Smal öppning, fluorerade, med skruvlock, HDPE, Volym: 25 l, B×D×H: 229×305×445 mm, Gänga: 53B
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   Dunkar, plastilab®, med skruvlock, HDPE, Volym: 20 l, B×D×H: 245×295×370 mm, UN approval: UN 3H1/X1.9/200, Gänga: GL 51
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   PP, genomskinlig.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 38
  1  2  3  4  5  Nästa