Renrumsoverall, Kimtech™ A5
Leverantör: Kimberly-Clark
Kimtech™ A5
113-1219EA 5325 SEK
113-1219 113-1211 113-1210 113-1199 113-1198 113-1213 113-1212
Renrumsoverall, Kimtech™ A5
Engångskläder
Kimtech™ A5, sterila renrumsplagg med CLEAN-DON™-teknik, är tillverkade i SMS-material (Spunbond Meltblown Spunbond). Med inbyggda klämmor som samlar upp ärmar och ben och en tumögla som hindrar ärmen från att glida upp på armen så att arm eller handled exponeras.
  • Tygliknande komfort
  • Innovativt vikmönster från in- till utsida minskar risken för att utsidan vidrörs och kontamineras när skydden öppnas
  • Patentsökt blå linje med hög synlighet längs med insidan av materialet visar rätt greppställen vid påklädning
För användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-miljöer.
Färg: Vit
Certifikat: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5 / 6
Förpackning: Vacuum packed and double-bagged for added sterility assurance.