En serie vågar med 4 decimaler med pekskärm, avancerad vägningsteknik och närhetssensorer. Den lättanvända kontrollenheten kan monteras på vågen, på valfri pelare, på väggen, eller användas som fjärrenhet (upp till 3 meters avstånd med extra kabel). Display med universella ikoner och informativa meddelanden förenklar inställningen av funktioner och driften. Användaren kan sedan välja att använda närhetssensorerna för "handsfree"-användning vid hantering av känsliga prover. Vågarna har flera vägningslägen för allt från vanlig vägning till SQC, kombinerat med korta stabiliseringstider och optimerade specifikationer.
- Färgpekskärm med justering av visningsvinkel i en avtagbar kontrollenhet
- Avancerad vägningsteknik med stabiliseringstider på mindre än 3 sekunder
- SmarText™-programvara med textmeddelanden för enkel menynavigering inkl. "Level assist"-funktion för nivåindikering med belysning
- AutoCal™ intern kalibrering
- Dubbla multifunktionella närhetssensorer för "handsfree"-användning av bas- eller valbara funktioner
Levereras med vindskydd i glas utan ram, central belysning och dörrar som kan tas bort vid rengöring.
Beställningsinformation: Ett sortiment av typgodkända vågar finns. Kontakta oss för information.