1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Fara
PROOCILDLM19380.1EA 0 SEK
PROOCILDLM19380.1
1,3-Dichloropropene-[D₄] (98% D)
1,3-Dichloropropene-[D₄]
Formel: C₃D₄Cl₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 202656-23-3
UN: 2047
ADR: 3,III