Aceton-D6 (99.9% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00021.0025EA
2450
SEK
1.00021.0025
1.00021.0100
1.00021.0010
1.00021.0009
1.00021.0005
Aceton-D6 (99.9% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Aceton-D6
Formel:
D₃CC(O)CD₃ MW: 64,03 g/mol Kokpunkt: 55,5 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –95,4 °C Densitet: 0,79 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –19 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00044635 CAS nummer: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 UN: 1090 ADR: 3,II |