Formaldehyd 36% i vattenlösning stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Formalin lösning
Stabilization:
med metanol 10 %
20910.328EA
675
SEK
20910.328
20910.294
20910.330
20910.363
20910.443
Formaldehyd 36% i vattenlösning stabilised, GPR RECTAPUR®
Formaldehyd
Formel:
CH₂O MW: 30,03 g/mol Densitet: 1,088 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 66 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Assay | 35 - 38 % |
Density (20/4) | 1.083 - 1.093 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Methanol | 8 - 12 % |