Perklorsyra 60%, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00518.1016EA 13600 SEK
1.00518.1016 1.00518.2501 1.00518.2514 1.00518.1001
Perklorsyra 60%, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Perklorsyra
Formel: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Kokpunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –112,2 °C
Densitet: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 160 °C
Density 1.53 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid