Salpetersyra 65%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.1000EA 3940 SEK
1.00441.1000 1.00441.0250
Salpetersyra 65%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Salpetersyra
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kokpunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –42 °C
Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Upptäck ett enkelt sätt att söka efter kemikalieprodukter
Sök kemikalier efter metod (HPLC, GC, Metal traces, XRF etc.), efter märke (VWRc, Merck, etc.) eller produktkategori (standarder, kromatografi etc.)
Testa och upptäck