Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Botanik
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/67/18944967.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Leverantör:  SOMMER, MARCUS
Benämning:   Naturavgjutningar i plast.
Artikel nummer : (761-0014)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Dessa uppförstorade modeller av en djurcell och en växtcell lämpar sig för undervisning om cellernas struktur samt om deras inbördes likheter och olik...
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Malus pumila. Models showing sepals, petals, carpels and stamen.
Artikel nummer : (761-0135)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Eleverna kan utforska växtcellernas struktur med denna cellmodell med 20 cm diameter.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (763-0137)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Fagus silvatica. Tredimensionell modell av ett bokblad i 1500× förstoring.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Fysiologisk modell för utbildningsbruk, Root absorbtion
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Fysiologisk modell för utbildningsbruk, Cherry blossom with fruit, Prunus avium
Artikel nummer : (763-0138)
Leverantör:  Binhold, Paul Lehrmittel
Benämning:   Modell av tvåhjärtbladig växtstjälk(böna) förstorad 250×.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa